4'-Bromovalerophenone
Supplier: Thermo Scientific
BTB12519.1 BTB12519.10 BTB12519.50
MAYBBTB12519.1EA 0 EUR
MAYBBTB12519.1 MAYBBTB12519.10 MAYBBTB12519.50
4'-Bromovalerophenone
4'-Bromovalerophenone
Formula: C₁₁H₁₃BrO
MW: 241.13 g/mol
MDL Number: MFCD00000107
CAS Number: 7295-44-5
EINECS: 230-729-1