3-Acetylcoumarin
Supplier: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Acetyl-2H-chromen-2-one
BTB03234DA BTB03234EA BTB03234.50
MAYBBTB03234DAEA 0 EUR
MAYBBTB03234DA MAYBBTB03234EA MAYBBTB03234.50
3-Acetylcoumarin
3-Acetylcoumarin
Formula: C₁₁H₈O₃
MW: 188.18 g/mol
MDL Number: MFCD00006853
CAS Number: 3949-36-8
EINECS: 223-541-6