1,2,3,4,5-Pentachloro-6-iodobenzene
Supplier: Thermo Scientific
BTB09644.1 BTB09644.10 BTB09644.50
MAYBBTB09644.1EA 0 EUR
MAYBBTB09644.1 MAYBBTB09644.10 MAYBBTB09644.50
1,2,3,4,5-Pentachloro-6-iodobenzene
1,2,3,4,5-Pentachloro-6-iodobenzene
Formula: C₆Cl₅I
CAS Number: 16478-18-5