2,2-Dimethylsuccinic anhydride, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 2,2-Dimethylsuccinicanhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
357693-1G 357693-5G
SIAL357693-1GEA 77.9 EUR
SIAL357693-1G SIAL357693-5G
2,2-Dimethylsuccinic anhydride, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
Formula: C₆H₈O₃
MW: 128.1259 g/mol
MDL Number: MFCD00022608
CAS Number: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0