2-Trimethylsilyl-1,3-dithiane, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms:
(1,3-Dithian-2-yl)trimethylsilane
220817-25G
220817-5G
SIAL220817-25GEA
440
EUR
SIAL220817-25G
SIAL220817-5G
2-Trimethylsilyl-1,3-dithiane, Sigma-Aldrich®
2-Trimethylsilyl-1,3-dithiane
Formula:
C₇H₁₆S₂Si MW: 192.417 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006655 CAS Number: 13411-42-2 EINECS: 236-504-4 |