Calcein, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0875-5G C0875-25G
SIALC0875-5GEA 200 EUR
SIALC0875-5G SIALC0875-25G
Calcein, Sigma-Aldrich®
Calcein
Formula: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
MDL Number: MFCD00005049
CAS Number: 1461-15-0
EINECS: 215-957-1