Tetrabutylammonium cyanante, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
86864-25G 86864-5G
SIAL86864-25GEA 475 EUR
SIAL86864-25G SIAL86864-5G
Tetrabutylammonium cyanante, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium cyanante
Formula: C₁₇H₃₆N₂O
CAS Number: 39139-87-2
EINECS: 254-315-5