Disodium mesoxalate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
71740-10G 71740-50G
SIAL71740-10GEA 113 EUR
SIAL71740-10G SIAL71740-50G
Disodium mesoxalate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Disodium mesoxalate monohydrate
Formula: C₃Na₂O₅·1H₂O
CAS Number: 31635-99-1
EINECS: 230-867-2