2,6-Xylyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
41413-25G 41413-5G
SIAL41413-25GEA 1120 EUR
SIAL41413-25G SIAL41413-5G
2,6-Xylyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylyl isocyanide
Formula: C₉H₉N
MW: 131.18 g/mol
MDL Number: MFCD00013479
CAS Number: 2769-71-3
EINECS: 220-459-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III