2-Chloro-2-cyclohexylcyclohexanone
Supplier: Thermo Scientific
XBX00336.250
XBX00336.1
MAYBXBX00336.250EA
0
EUR
MAYBXBX00336.250
MAYBXBX00336.1
2-Chloro-2-cyclohexylcyclohexanone
2-Chloro-2-cyclohexylcyclohexanone
Formula:
C₁₂H₁₉ClO |
CAS Number:
83303-40-6 |