Magnesium chloride
Supplier: G Bioscienes
RC-069EA 234 EUR
RC-069
Magnesium chloride
Magnesium chloride
Formula: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Boiling Pt: 1412 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 715 °C
Density: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011106
CAS Number: 7786-30-3
Merck Index: 13,05684