2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14233800EA 70.7 EUR
EHERC14233800
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Formula: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16 g/mol
MDL Number: MFCD00001678
CAS Number: 83-72-7