Hypotaurine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
H1384-100MG H1384-10MG H1384-250MG H1384-1G
SIALH1384-100MGEA 80.6 EUR
SIALH1384-100MG SIALH1384-10MG SIALH1384-250MG SIALH1384-1G
Hypotaurine, Sigma-Aldrich®
Hypotaurine
Formula: C₂H₇NO₂S
MDL Number: MFCD00038197
CAS Number: 300-84-5