Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL224367-100MLEA 98.5 EUR
SIAL224367-100ML
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Formula: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167,33 g/mol
MDL Number: MFCD00008261
UN: 2924
ADR: 3,II